Przejdź do
HT101128
Bouin′s solution
histological fixative
Synonim(y):
Bouin’s fluid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
composition
acetic acid, 5% , formaldehyde, 9% , picric acid, 0.9%
color
yellow
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Bouin′s solution is a noncoagulant yellow stain fixative. It imposes shrinkage on tissues when used as preservative due to its picric acid component. It is majorly used in ureteroscopic biopsies. It preserves morphological and nuclear information in tissues upon fixation.
Application
Prepared with saturated picric acid, formaldehyde and acetic acid. Excellent fixative for preserving soft and delicate structures. Used as a mordant in various trichrome procedures.
Bouin′s solution has been used:
  • in the staining of human liver biopsy tissue samples for two-photon excited fluorescence (TPEF) and second-harmonic generation (SHG) imaging
  • in the fixation of rat ovaries for the observing follicle cells using microscopy
  • in the fixation of gonads of crab for morphological and histological analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT101323285745253
color
yellow
color
yellow
color
-
color
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
composition
acetic acid, 5% , picric acid, 0.9% , formaldehyde, 9%
composition
acetic acid, 5% , formaldehyde, 9% , picric acid, 0.9%
composition
-
composition
-
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bouin′s solution
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)