Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 515,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 701,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
515,00 zł
form
powder
mol wt
average Mw ~1,000,000
feature
hydrophilic
viscosity
70-170 cP, 10 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
mp
450 °C (dec.)
solubility
H2O: soluble
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI key
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mw ~1,000,000, powder | description average Mw ~70,000 | description average Mw ~70,000, 30 wt. % in H2O | description average Mw ~1,000,000, 25 wt. % in H2O |
| viscosity 70-170 cP, 10 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.) | viscosity 15-55 cP, 20 %(25 °C, Brookfield)(lit.) | viscosity - | viscosity - |
| form powder | form powder or solid | form - | form - |
| density 0.801 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.801 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.158 g/mL at 25 °C | density 1.163 g/mL at 25 °C |
| mp 450 °C (dec.) | mp 460 °C (dec.) | mp - | mp - |
| solubility H2O: soluble | solubility water and lower glycols: soluble | solubility - | solubility - |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophobic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(sodium 4-styrenesulfonate)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?