Merck
434299
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride phenol complex (1:2)
25-27% BF3 basis
About This Item
Wzór liniowy:
BF3 · 2C6H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.03
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
stężenie
25-27% boron trifluoride
bp
178 °C (lit.)
gęstość
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FB(F)F.Oc1ccccc1.Oc2ccccc2
InChI
1S/2C6H6O.BF3/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;2-1(3)4/h2*1-5,7H;
Klucz InChI
OQORKFSQJPQHSZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)