Przejdź do
292249
Boron trifluoride ethylamine complex
Synonim(y):
BF3-monoethylamine 1:1 complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
312,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BF3 · C2H5NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.89
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-852-5
Beilstein/REAXYS Number:
3672802
MDL number:
312,00 zł
Cena katalogowa416,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
mp
85-89 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN.FB(F)F
InChI
1S/C2H7N.BF3/c1-2-3;2-1(3)4/h2-3H2,1H3;
InChI key
JDVIRCVIXCMTPU-UHFFFAOYSA-N
Application
Boron trifluoride ethylamine complex may be used to initiate the curing of epoxy resins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
395064
description
-
description
2.0 M in methanol
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
85-89 °C (lit.)
mp
-
functional group
amine
functional group
amine
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?