Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł | ||
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 769,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
203,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
2.35 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
185 °C (DIN 51794)
expl. lim.
5.1-18.2 % (v/v)
kinematic viscosity
1.69 cSt(20 °C)
mp
-58 °C
transition temp
flash point 58.5 °C (DIN 51758)
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
B(F)(F)F.O(CC)CC
InChI
1S/C4H10O.BF3/c1-3-5-4-2;2-1(3)4/h3-4H2,1-2H3;
InChI key
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis of a new boron complex with imine ligand: Synthesis, characterization and fluorescent properties: This article discusses the synthesis and properties of a novel boron complex with imine ligand, highlighting its fluorescent characteristics (Şen, 2019).
- Facile synthesis of diphenylmethyl esters from 2-diphenylmethoxypyridine using catalytic boron trifluoride· diethyl etherate: A method for synthesizing diphenylmethyl esters employing boron trifluoride· diethyl etherate as a catalyst is presented (La and Kim, 2018).
- An impedance-morphology study on poly (3-methylthiophene) coated electrode obtained in boron trifluoride diethyl etherate–acetonitrile: This research examines the effects of boron trifluoride diethyl etherate on the impedance and morphology of polythiophene coatings (Dolas and Sarac, 2014).
- A fast and practical synthesis of tert-butyl esters from 2-tert-butoxypyridine using boron trifluoride· diethyl etherate under mild conditions: The article details a synthesis technique for tert-butyl esters using boron trifluoride· diethyl etherate, emphasizing its efficiency and mild reaction conditions (La and Kim, 2018).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.120 - 1.130
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density 1.268 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.959 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.15 g/mL (lit.) |
| vapor pressure 2.35 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure 4.2 mmHg ( 20 °C) |
target_organs
Kidney
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
137.3 °F - closed cup
flash_point_c
58.5 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8016471000 | 04022536369303 |
| 8016470250 | 04022536369297 |
| 8016479025 | 04022536774244 |