Wybierz wielkość
1440,00 zł
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Quality Level
assay
99% trace metals basis
form
powder, solid
reaction suitability
core: barium
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Ba]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Ba/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI key
CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder, solid | form beads | form powder | form powder |
| assay 99% trace metals basis | assay 99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.95% trace metals basis |
| mp 200 °C (dec.) (lit.) | mp 725 °C (lit.) | mp - | mp - |
| reaction suitability core: barium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Self-heat. 2
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 449679-2G | 04061833293416 |
| 449679-10G | 04061833355459 |