Merck
434051
Sigma-Aldrich
Terbium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
98%
Synonim(y):
Tb(TMHD)3
About This Item
Wzór liniowy:
Tb(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
708.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: terbium
reagent type: catalyst
mp
163-164 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Tb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Tb/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
Klucz InChI
JSAHJYGCYOFNGW-LWTKGLMZSA-K
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qingru Wang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 235, 118260-118260 (2020-03-29)
Eu/Tb co-doped films with low concentration gold nanorods have been prepared using the solution process. The luminescence spectra investigations indicate that the introduction of nanorods can effectively enhance the energy transfer from Tb to Eu under excitation of 292 nm, because