Merck
433365
Sigma-Aldrich
Strontium sulfate
99%
Synonim(y):
Celestite
About This Item
Wzór liniowy:
SrSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.68
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
powder
mp
1606 °C (lit.)
rozpuszczalność
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
gęstość
3.96 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sr++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Sr/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Alen V Gusa et al.
Environmental science & technology, 53(1), 373-382 (2018-12-12)
One of the major environmental concerns with the recovery of unconventional gas resource from Marcellus Shale is the presence of naturally occurring radioactive material (NORM) in produced water. Ra-226 is the major component of NORM with a half-life of 1600