Merck
43200
Sigma-Aldrich
trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-ol
≥98.0% (HPLC)
Wybierz wielkość
25 G
452,00 zł
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
452,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
Beilstein:
1951697
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
solid
mp
55-57 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12,15-16H/b12-11+
Klucz InChI
ORACYDGVNJGDMI-VAWYXSNFSA-N
Opis ogólny
trans-1,3-difenylo-2-propen-1-ol jest alkoholem allilowym. Wykazuje on znaczącą aktywność przeciwzapalną in vivo .[1] Opisano aminowanie allilowe trans-1,3-difenylo-2-propen-1-olu katalizowane przez rozpuszczalny w wodzie kwas kaliks[4]rezorcyno-sulfonowy.[2]
Zastosowanie
trans-1,3-difenylo-2-propen-1-ol może być stosowany jako modelowy substrat do badania tworzenia podstawionych cyklopropanów przez mieszane tlenki SiO2-ZrO2 katalizowane alkilacją Friedela-Craftsa, a następnie trans-uwodornieniem.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Direct Nucleophilic SN1-Type Reactions of Alcohols.
Emer E, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 4, 647-666 (2011)
High-Surface-Area SiO2-ZrO2 Mixed Oxides as Catalysts for the Friedel-Crafts-Type Alkylation of Arenes with Alcohols and Tandem Cyclopropanation Reactions.
Kaper H, et al.
ChemCatChem, 4(11), 1813-1818 (2012)
Xinqin Liu et al.
International journal of biological sciences, 13(11), 1351-1360 (2017-12-07)
Lead (Pb) is a well-known neurotoxicant and a risk factor for neurologic disorders. The blood brain barrier (BBB) plays an important role in the maintenance of optimal brain function. BBB is a target of Pb, and studies have shown that
Molecular topology as a novel approach for drug discovery.
Galvez J, et al.
Expert Opinion on Drug Delivery, 7(2), 133-153 (2012)