Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 176,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 546,00 zł 409,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Form:
solid
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
90%
form
solid
refractive index
n20/D 1.618
density
1.099 g/mL at 25 °C
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
OC(C#Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H
InChI key
DZZWMODRWHHWFR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 90% | description 98% | description 98.0-102.0% (AT) | description technical, ≥90% (GC) |
| assay 90% | assay 98% | assay 98.0-102.0% (AT) | assay ≥90% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.618 | refractive index n20/D 1.549 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| form solid | form liquid | form powder | form - |
| density 1.099 g/mL at 25 °C | density 1.087 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| functional group phenyl, hydroxyl | functional group hydroxyl, phenyl | functional group iodo | functional group hydroxyl |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?