Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 382,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3610772
Assay:
≥96.5% (GC), 97%
Form:
liquid
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.5% (GC), 97%
form
liquid
functional group
ester, phenyl
SMILES string
CC(=O)OC(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O2/c1-14(18)19-17(16-10-6-3-7-11-16)13-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-13,17H,1H3/b13-12+
InChI key
UVJZGFKZGQSKDV-OUKQBFOZSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 95% | description 98% | description ≥98.0% (GC) |
| assay ≥96.5% (GC), 97% | assay 95% | assay 98% | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form powder | form solid | form - |
| functional group ester, phenyl | functional group carboxylic acid | functional group ketone, phenyl | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?