Merck
431885
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(methyldiphenylphosphine)palladium(II)
97%
Synonim(y):
NSC 148042
About This Item
Wzór liniowy:
[(C6H5)2PCH3]2PdCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
577.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl.CP(c1ccccc1)c2ccccc2.CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/2C13H13P.2ClH.Pd/c2*1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13;;;/h2*2-11H,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
GTSFBKGHQLDFHU-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Ullmann reactions (homocoupling reactions)
  • Cross coupling reaction of tributyltin hydride with aryl iodides
  • Double silylation, double carbonylation and cyclocarbonylation reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)