Merck
43124
Sigma-Aldrich
1-(Diphenylmethyl)piperazine
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
1-Benzhydrylpiperazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.35
Beilstein:
222773
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (NT)
zanieczyszczenia
≤5.0% water
ciąg SMILES
C1CN(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2
Klucz InChI
NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(difenylometylo)piperazyna jest półproduktem podczas syntezy leków. Stwierdzono, że powstaje podczas oksydacyjnego metabolizmu cynaryzyny (CZ) [1-(difenylometylo)-4-(3-fenylo-2-propenyl)-piperazyny] w mikrosomach wątroby szczura.[1] Reaguje z chinonem w acetonitrylu, a następnie utlenia się alkalicznym żelazocyjankiem potasu, dając 4-amino-3,6-di(tert-butylo)-o-benzochinony.[2]
Zastosowanie
1-(difenylometylo)piperazyna[N-(difenylometylo)piperazyna] może być stosowana do syntezy 2-nitro-3,4,4-trichloro-1-(propylotio)-1-[4-(difenylometylo)piperazyn-1-ylo]-1,3-butadienu i 2-nitro-3,4,4-trichloro-1-(oktadecylotio)-1-[4-(difenylometylo)piperazyn-1-ylo]-1,3-butadienu.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 - STOT SE 1
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functionalization of sterically hindered o-benzoquinones: amino-substituted 3, 6-di (tert-butyl)-o-benzoquinones.
Abakumov GA, et al.
Russian Chemical Bulletin, 56(9), 1849-1856 (2007)
M C Dumasia et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 32(9), 795-807 (2002-10-25)
1. The partial in vivo biotransformation of Marezine [(cyclizine.HCl); 1-diphenylmethyl-4-methylpiperazine hydrochloride] in the racing greyhound and the excretion of the unconjugated and conjugated (Phase II) basic metabolites of cyclizine in canine urine are reported. 2. Using copolymeric bonded mixed-mode solid-phase
C S Ananda Kumar et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(3), 1223-1229 (2008-11-01)
In order to explore the antiproliferative effect associated with the piperazine framework, several 1-benzhydrylpiperazine derivatives 8(a-d), 9(a-d) and 10(a-h) were synthesized. Variation in the functional group at N-terminal of the piperazine led to three sets of compounds, bearing the sulfonyl
D S Griffin et al.
Journal of analytical toxicology, 8(2), 97-99 (1984-03-01)
Gas-liquid chromatography with nitrogen-phosphorus detection was used to analyze blood and urine from a volunteer who ingested 50 mg of cyclizine hydrochloride. A peak blood cyclizine concentration of 69 ng/mL was observed 2 hr after drug administration, and the levels
Determination of cyclizine and norcyclizine in plasma and urine using gas--liquid chromatography with nitrogen selective detection.
G Land et al.
Journal of chromatography, 222(1), 135-140 (1981-01-02)