Kluczowe dokumenty
431184
Poly(3,3′,4,4′-biphenyltetracarboxylic dianhydride-co-1,4-phenylenediamine), amic acid solution
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone, electronic grade
Wybierz wielkość
940,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
940,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
electronic grade
Poziom jakości
oczyszczone przez
filtration through 1.0μm medium
stężenie
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone
zanieczyszczenia
≤10 ppm total metals
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497
lepkość
25-30 poise(25 °C, Brookfield)(lit.)
bp
202 °C
temp. przejścia
Tg >400 °C (imide)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Nc5ccc(cc5)N.O1C(=O)c2c(ccc(c2)c3cc4c(cc3)C(=O)OC4=O)C1=O
InChI
1S/C16H6O6.C6H8N2/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)21-13)8-2-4-10-12(6-8)16(20)22-14(10)18;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-6H;1-4H,7-8H2
Klucz InChI
MUHWTMKSDCXLLV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?