Merck
575828
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Synonim(y):
Pyre-M.L.® RC-5057, Polyamic acid
Wybierz wielkość
1 L
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
1220,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
stężenie
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5120
lepkość
50-70 poise
rozpuszczalność
H2O: 65-71 wt. %
gęstość
1.090 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
Właściwości fizyczne
Viscosity tends to decrease over time, this will not affect the product usage.
Informacje prawne
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. 해당 polyimide에서 shape memory 특성이 나타날까요?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product has not been tested for shape memory application. As per the Product Detail Page, the item is manufactured by Pyre-M.L. RC-5057a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
      Here is the tech bulletin from the supplier: https://www.istusa.com/wp-content/uploads/2019/01/Pyre-ML-Technical-Bulletin.pdf
      More information can be found on the vendor's website: https://www.istusa.com/industrial_material/pyre-ml/