Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 695,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
695,00 zł
form
viscous liquid
Quality Segment
feature
hydrophobic
concentration
12.0 wt. %±0.5 wt. % (80% NMP/20% xylene)
refractive index
n20/D 1.5052
solubility
H2O: miscible
density
1.03 g/mL at 25 °C (relative)
storage temp.
−20°C
General description
Application
It may also be used as a precursor for the preparation of carbon hollow fiber membranes.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 12.0 wt. %±0.5 wt. % (80% NMP/20% xylene) | description 12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon) | description 11 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio) | description 15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio) |
| refractive index n20/D 1.5052 | refractive index n20/D 1.5050 | refractive index n20/D 1.502 | refractive index n20/D 1.5120 |
| form viscous liquid | form - | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| density 1.03 g/mL at 25 °C (relative) | density 1.085 g/mL at 25 °C | density 1.066 g/mL at 25 °C | density 1.090 g/mL at 25 °C |
| solubility H2O: miscible | solubility H2O: soluble 65-71 wt. % | solubility - | solubility H2O: 65-71 wt. % |
| concentration 12.0 wt. %±0.5 wt. % (80% NMP/20% xylene) | concentration 12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon) | concentration 11 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio) | concentration 15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
872-50-4
872-50-4 + 1330-20-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?