Merck
427373
Sigma-Aldrich
1,8-Diisocyanatooctane
98%
Synonim(y):
Octamethylene diisocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
OCN(CH2)8NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.25
Beilstein:
1772257
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
bp
156 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C=NCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C10H16N2O2/c13-9-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-10-14/h1-8H2
Klucz InChI
QUPKOUOXSNGVLB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vladimir Burmistrov et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(9), 2193-2197 (2014-04-02)
A series of inhibitors of the soluble epoxide hydrolase (sEH) containing two urea groups has been developed. Inhibition potency of the described compounds ranges from 2.0 μM to 0.4 nM. 1,6-(Hexamethylene)bis[(adamant-1-yl)urea] (3b) was found to be a potent slow tight