Unfortunately, the stabilizer for this product is considered proprietary.
Kluczowe dokumenty
425478
Sulfur trioxide
contains stabilizer, ≥99%
Synonim(y):
Sulfuric anhydride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.8 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
280 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
zawiera
stabilizer
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
bp
44.7 °C (lit.)
mp
16.8 °C (lit.)
gęstość
1.97 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S(=O)=O
InChI
1S/O3S/c1-4(2)3
Klucz InChI
AKEJUJNQAAGONA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
what is the name of stabilizer present in sulfur trioxide powder ?