Merck
425397
Sigma-Aldrich
Hexamethylbenzene-d18
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
C6(CD3)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
mp
165-167 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+18
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1c(c(c(c(c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18/c1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3/h1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3
Klucz InChI
YUWFEBAXEOLKSG-NBDUPMGQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)