Przejdź do
803030
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 monohydrate
98 atom % D, 97% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27D6H38O2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
powder
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
application(s)
detection
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]1(CCC/2)C(CCC1[C@H](C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C.[H]O[H]
InChI
1S/C27H44O2.H2O/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29;/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3;1H2/b21-11+,22-12-;/t20-,23+,24?,25?,27-;/m1./s1/i3D3,4D3;
InChI key
WRLFSJXJGJBFJQ-DZAJWRDGSA-N
General description
25-hydroxyvitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced via hydroxylation of vitamin D3 (cholecalciferol) in the liver. It is a precursor for the synthesis of calcitriol {1,25-dihydroxyvitamin D3 or [1,25(OH)2D3]}. It is used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body.
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 monohydrate is a deuterated vitamin D3 wherein methyl protons of C-26, C-27 carbons are replaced by deuterium.
Application
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 monohydrate can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
924911924938924881
description
98 atom % D, 97% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
description
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
description
10 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+5
mass shift
M+3
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom % 13C
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
97% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)