Przejdź do zawartości
705357
3,7-Dimethylxanthine-(dimethyl-d6)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine-(dimethyl-d6), 3,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione-(dimethyl-d6), Theobromine-(dimethyl-d6)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7D6H2N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.20
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
345 °C
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3,2D3
InChI key
YAPQBXQYLJRXSA-WFGJKAKNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)