Merck
425206
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)cyclohexanone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SC6H9(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
bp
45 °C/10.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSC1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H12OS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h7H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
QFABNUVNDKOIEH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(metylotio)cykloheksanon jest 2-podstawionym cykloheksanonem. Proporcja konformacji osiowej i równikowej została zmierzona w chloroformie metodą Eliela. Sugeruje to, że efekt steryczny w chloroformie dominuje nad efektem polarnym w przyczynianiu się do preferencji konformacyjnych. Zbadano stereoselektywność redukcji 2-(metylotio)cykloheksanonu przy użyciu różnych wodorków.
Zastosowanie
2-(metylotio)cykloheksanon może być stosowany jako substrat ketonowy do syntezy cyklicznych nitronów w reakcji z aspergillusolem A.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Axial/equatorial proportions for 2-substituted cyclohexanones.
Basso EA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(27), 7865-7869 (1993)
Nitrone formation in phosphate buffer and aqueous solutions: novel chemistry inspired by a natural product.
Pansanit A, et al.
Tetrahedron Letters, 53(16), 2129-2131 (2012)
Studies on the stereoselectivity of hydride reductions on 2-(methylthio)-and 2-(methylsulfonyl) cyclohexanones.
Carmen CM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52(16), 3619-3625 (1987)