Merck
425184
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonim(y):
Neodymium perfluoromethanesulfonate, Neodymium(III) triflate
About This Item
Wzór liniowy:
Nd(CF3SO3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
591.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
przydatność reakcji
core: neodymium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Nd+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Nd/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
WYRSPTDNOIZOGA-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Catalytic dehydration of fructose
  • Diels-Alder reactions of cyclopentadiene and alkyl acrylates
  • α-amination reactions of pyrazolones
  • Polymerization reactions of cyclosiloxanes
  • Direct polycondensation of dicarboxylic acids and diols
  • Regioselective reductive ring opening of benzylidene acetals
  • Paal-Knorr cyclocondensation
  • Nitration of benzene
A water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)