425176
Gadolinium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonim(y):
Tris(trifluoromethanesulfonato)gadolinium, Gadolinium(III) triflate
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
przydatność reakcji
core: gadolinium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Gd+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Gd/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
DYOBTPTUHDTANY-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3