Merck
447609
Sigma-Aldrich
Hexamethyldigermanium(IV)
technical grade
Synonim(y):
1,1,1,2,2,2-Hexamethyldigermane, Hexamethyldigermane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3GeGe(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: germanium
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
tw
137-138 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
gęstość
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Ge](C)(C)[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C6H18Ge2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
HLEHOFVKHRHBQI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hexamethyldigermanium (IV) (HMGe) is a versatile compound used in the synthesis of a variety of organogermanium compounds, drugs, and catalysts.
Zastosowanie
Hexamethyldigermanium (IV) used:
  • To synthesize digermanylated N-heterocycle compounds.
  • For the C–H germylation of nonterminal alkenes and aryl iodides.
  • To synthesize Ge Nanowires, Ge composites with other metals using low pressure chemical vapor deposition(LPCVD).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Pd-Catalyzed Hydroxyl-Directed Cascade Hydroarylation/C?H Germylation of Nonterminal Alkenes and Aryl Iodides
Chun-Yan Wu, et al.},
The Journal of Organic Chemistry, 87, 9184-9196 (2022)
Formation of Cu 1-x Ge x Nanoplatelets Using LPCVD of Ge2Me6 or Ge2Me6/Et4 Pb Mixture
V. Drinek, et al.
NANO, 10, 1550061-1550061 (2015)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1236-1236 (1990)
Palladium-Catalyzed Disilylation and Digermanylation of Alkene Tethered Aryl Halides: Direct Access to Versatile Silylated and Germanylated Heterocycles
Marco Wollenburg, et al.
Organic Letters, 22, 3679-3683 (2020)