Merck
424196
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole
99%
Wybierz wielkość
5 G
229,50 zł
229,50 zł
Cena katalogowa459,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
229,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4F3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
229,50 zł
Cena katalogowa459,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
solid
mp
48-50 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
Klucz InChI
UMVVPYXSJKIFST-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(trifluoroacetylo)pirol, α,α,α-trifluorometyloketon[1] jest 2-podstawioną pochodną pirolu. Został zsyntetyzowany w reakcji pirolu z bezwodnikiem trifluorooctowym w benzenie w temperaturze 0°C.[2] Zbadano jego enancjoselektywne uwodornienie do odpowiedniego alkoholu przy użyciu 5wt.% katalizatora Pt/Al2O3 chiralnie modyfikowanego nowymi syntetycznymi chiralnymi aminami.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of Indazoles and Quinazolines by Catalytic Dehydrogenation.
Burnett JrJ and Ainsworth C.
The Journal of Organic Chemistry, 23(9), 1382-1383 (1958)
Chemo and enantioselective hydrogenation of fluorinated ketones on platinum modified with (R)-1-(1-naphthyl) ethylamine derivatives.
Diezi S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 239(1), 49-56 (2005)