Merck
424013
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butoxycarbonyl)imidazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
tw
147-150 °C (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-5-4-9-6-10/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
MTBKGWHHOBJMHJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(tert-butoxycarbonyl)imidazole is an imidazole derivative. Its gas-phase elimination kinetics study has been studied both theoretically and experimentally.
Zastosowanie
1-(tert-butoxycarbonyl)imidazole was used in the preparation of water soluble polyrotaxane, via modification of α-cyclodextrin in the presence of KOH and N,N′-carbonyldiimidazole.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Block-Selective Movement of α-Cyclodextrins in Polyrotaxanes of PEI-b-PEG-b-PEI Copolymer.
Choi HS, et al.
Macromolecules, 38(23), 9878-9881 (2005)
Joint theoretical and experimental study of the gas-phase elimination kinetics of tert-butyl ester of carbamic, N,N-dimethylcarbamic, N-hydroxycarbamic acids and 1-(tert-butoxycarbonyl)-imidazole.
Mora JR, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 20(12), 1021-1031 (2007)