Merck
422886
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
97%
Wybierz wielkość
500 MG
825,00 zł
825,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
825,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
825,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +20°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
65 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5,7H,1-4,6H2/t5-/m0/s1
Klucz InChI
AUKXFNABVHIUAC-YFKPBYRVSA-N
Opis ogólny
(S)-(+)-2-(aminometylo)pirolidyna jest chiralną wicynalną diaminą.
Zastosowanie
(S)-(+)-2-(aminometylo)pirolidyna może być stosowana jako organokatalizator:
  • Do asymetrycznej transformacji(S)-alaniny.[1]
  • W asymetrycznym α-fluorowaniu liniowych i rozgałęzionych aldehydów przy użyciu N-fluorobenzenosulfonamidu jako czynnika fluorującego.[2]
Może być również stosowany jako reagent do przygotowania kompleksów metali na bazie Schiffa z fragmentem pirolidyny jako ligandem w syntezie asymetrycznej.[3]
Used in the synthesis of compounds with antitumor activity.[4]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dioxovanadium (V) complexes of Schiff bases derived from S-(+)-2-(aminomethyl) pyrrolidine and aromatic o-hydroxycarbonyl compounds: Synthesis, characterization and structure
Kwiatkowski E, et al.
Polyhedron, 25(15), 2809-2814 (2006)
K Morikawa et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 80(9), 837-842 (1991-09-01)
The optical isomers of 2-aminomethylpyrrolidine(1,1-cyclobutane- dicarboxylato)platinum(II) (DWA2114, 1), which has potent antitumor activity against various tumors, were synthesized. They were examined for antitumor activity against Colon 26 carcinoma in a sc-iv system, and changes in urinary protein and sugar levels
Direct asymmetric α-fluorination of aldehydes
Steiner DD, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(24), 3706-3710 (2005)
Asymmetric Transformation of Alanine via Optically Labile Imidazolines
Shibata S, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 52(10), 2938-2941 (1979)
Produkty
Chiralne wicynalne diaminy cieszą się ogromnym zainteresowaniem chemików syntetycznych, ponieważ występują w wielu chiralnych katalizatorach i farmaceutykach.
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.