Przejdź do
655600
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
97%
Synonim(y):
(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methylamine, (±)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine, 1-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine, 1-Ethyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine, 1-Ethyl-2-pyrrolidinemethylamine, N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
247-466-3
MDL number:
Assay:
97%
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
58-60 °C/16 mmHg (lit.)
density
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN1CCCC1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3
InChI key
UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S2191000647446724939
description
97%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
96%
description
97%
assay
97%
assay
-
assay
96%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
58-60 °C/16 mmHg (lit.)
bp
58-60 °C/16 mmHg (lit.)
bp
50-52 °C (lit.)
bp
-
density
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.002 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4670 (lit.)
refractive index
n20/D 1.528
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine
functional group
amine
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)