Merck
422517
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethoxypyrimidine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
51-54 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(OC)nc(OC)n1
InChI
1S/C7H10N2O3/c1-10-5-4-6(11-2)9-7(8-5)12-3/h4H,1-3H3
Klucz InChI
RJVAFLZWVUIBOU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4,6-Trimethoxypyrimidine is a pyrimidine derivative. One of the methods reported for its synthesis is by the reaction of 2,4,6-trichloropyrimidine with sodium ethoxide at 70-100°C. Its transformation into 1,6-dihydro-2,4-dimethoxy-1-methyl-6-oxopyrimidine by Hilbert-Johnson reaction has been reported.
Zastosowanie
2,4,6-Trimethoxypyrimidine may be used as a model compound in a study to determine the qualitative composition of mixtures formed during the methylation of barbituric acid and its derivatives by diazomethane.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solvation effects in the methylation of barbituric acid and its derivatives by diazomethane.
Krasnov KA, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 23(11), 1218-1221 (1987)
Chemistry of heterocyclic compounds. 29. Synthesis and reactions of multihetero macrocycles possessing 2, 4-pyrimidino subunits connected by carbon-oxygen and/or-sulfur linkages.
Newkome GR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(17), 3362-3367 (1978)