Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 209,00 zł |
1.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł |
Informacje o tej pozycji
209,00 zł
vapor density
4.46 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.9 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
10 %
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
bp
159 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
density
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Application
- Dibutylamine is extensively used in palladium-catalyzed cross-coupling with aryl halides to synthesize arylamines, popularly known as Buchwald–Hartwig amination.
- It can be used in the oxone-mediated annulation of 2-aminobenzamides and 1,2-diaminobenzenes to synthesize 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones and 1H-benzimidazoles, respectively.
- It can also be used in the one-pot multicomponent reactions to synthesize tetra- and penta-substituted polyfunctional dihydropyrroles.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% | assay ≥99.5% | assay 99.5% | assay ≥99.5% (GC) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor pressure 1.9 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 1.9 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 14.14 psi ( 55 °C), 180 mmHg ( 20 °C), 3.51 psi ( 20 °C) | vapor pressure 14.14 psi ( 55 °C), 180 mmHg ( 20 °C), 3.51 psi ( 20 °C) |
| pH 11.1 (20 °C, 1 g/L) | pH 11.1 (20 °C, 1 g/L) | pH 13 (20 °C, 100 g/L) | pH - |
| vapor density 4.46 (vs air) | vapor density 4.46 (vs air) | vapor density 2.5 (vs air) | vapor density 2.5 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutylamine
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
104.9 °F - closed cup
flash_point_c
40.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?