Merck
421650
Sigma-Aldrich
(2S-cis)-(−)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid
97%
Synonim(y):
(2S,5S)-3,6-Dioxo-5-(phenylmethyl)-2-piperazineacetic acid, Cycloaspartylphenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −9.0°, c = 0.9 in acetic acid
mp
270-272 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
InChI
1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
Klucz InChI
VNHJXYUDIBQDDX-UWVGGRQHSA-N
Opis ogólny
(2S-cis)-(-)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid is a piperazine scaffold that can be used to construct biologically active compounds with therapeutic applications.
Zastosowanie
  • T cell lymphomatoid contact dermatitis: a challenging case and review of the literature.: This review includes discussions on 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one-induced contact dermatitis, providing valuable information for dermatological applications and safety assessments (Knackstedt and Zug, 2015).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
S Kaakkola et al.
Brain research bulletin, 32(6), 667-672 (1993-01-01)
The effects of two diketopiperazines, Cyclo (His-Pro) (CHP) and Cyclo (Asp-Phe) (CAP), on striatal extracellular levels of dopamine (DA), dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC), homovanillic acid (HVA), and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) were examined using in vivo microdialysis in anaesthetized rats. Treatment with