Przejdź do
P4126
Phe-Phe
≥98% (TLC)
Synonim(y):
L-Phenylalanyl-L-phenylalanine, Di-L-phenylalanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
745,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOH · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.36 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
219-930-5
MDL number:
745,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phe-Phe,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H20N2O3/c19-15(11-13-7-3-1-4-8-13)17(21)20-16(18(22)23)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12,19H2,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-/m0/s1
InChI key
GKZIWHRNKRBEOH-HOTGVXAUSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G275215013SML3487
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white
color
white
color
-
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is the powder crystalline? are there water molecules trapped inside it?
    1 answer
    1. The product is considered a 'powder' rather than 'crystalline'. There is typically water present in this material. This information is lot specific and reported in the Certificate of Analysis. While there is not specification in place, recent lots have reported a range of 7.2 - 9.2%. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p4126#product-documentation