This product is a trademarked item. The specific formulation is not published. However, information available in the product Safety Data Sheet indicates this product contains water, sodium chloride, and mixed titanium ortho ester complexes.
Kluczowe dokumenty
Wybierz wielkość
85,50 zł
Cena katalogowa171,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
85,50 zł
Cena katalogowa171,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
ciśnienie pary
583 mmHg ( 100 °C)
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4120 (lit.)
gęstość
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
What is formula Tyzor131