Merck
388173
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) (triethanolaminato)isopropoxide solution
80 wt. % in isopropanol
Synonim(y):
TYZOR® TE organic titanate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H19NO4Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
viscous liquid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
stężenie
80 wt. % in isopropanol
gęstość
1.087 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)[Ti]12OCCN(CCO1)CCO2
InChI
1S/C6H12NO3.C3H7.Ti/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;1-3-2;/h1-6H2;3H,1-2H3;/q-3;;+3
Klucz InChI
RSUVVMHMKLWZQT-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C