Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Ti](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Ti/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
QCEOZLISXJGWSW-UHFFFAOYSA-K
Application
- Transesterification reactions
- Styrene polymerization
- Piano-stool catalyst
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description - | description 95% |
| reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: titanium | reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst |
| assay 97% | assay - | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 200 °C (dec.) (lit.) | mp 190-200 °C (lit.) | mp 120-124 °C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?