Merck
420808
Sigma-Aldrich
LUDOX® LS colloidal silica
30 wt. % suspension in H2O
Synonim(y):
Silica preparation
Wybierz wielkość
1 L
273,00 zł
4 L
781,00 zł
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
273,00 zł
4 L
781,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
colloidal
Formularz
viscous liquid
stężenie
30 wt. % suspension in H2O
powierzchnia
~215 m2/g
pH
8.2
gęstość
1.21 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
sodium stabilizing counterion
Informacje prawne
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David M Brown et al.
Toxicology letters, 224(1), 147-156 (2014-01-28)
We investigated the effects of silica particles and nanoparticles (NPs) (50 nm and 200 nm) with a neutral and positively charged surface when dispersed in saline, bovine serum albumin (BSA) or lung lining fluid (LLF) 24 h post instillation into
K E Kovalenko et al.
Ecological applications : a publication of the Ecological Society of America, 23(5), 1048-1060 (2013-08-24)
Boreal wetlands play an important role in global carbon balance. However, their ecosystem function is threatened by direct anthropogenic disturbance and climate change. Oil sands surface mining in the boreal regions of Western Canada denudes tracts of land of organic
Fabrice Gritti et al.
Journal of chromatography. A, 1342, 24-29 (2014-04-17)
The advantages of using columns packed with stationary phases having a composition gradient so that retention factors increase toward the outlet and eluting them with an isocratic mobile phase may provide increased peak resolution in liquid chromatography. This approach is
Richard Hayes et al.
Journal of chromatography. A, 1357, 36-52 (2014-05-27)
The challenges in HPLC are fast and efficient separation for a wide range of samples. Fast separation often results in very high operating pressure, which places a huge burden on HPLC instrumentation. In recent years, core-shell silica microspheres (with a
Alexandra I Lupulescu et al.
Science (New York, N.Y.), 344(6185), 729-732 (2014-05-17)
The growth mechanism of silicalite-1 (MFI zeolite) is juxtaposed between classical models that postulate silica molecules as primary growth units and nonclassical pathways based on the aggregation of metastable silica nanoparticle precursors. Although experimental evidence gathered over the past two
Questions
  1. What is the smallest size of the silica particles?
    1 answer
    1. The Ludox products have an average particle size range of 7nm to 22nm. Please see the Ludox product comparison table below: