Merck
420859
Sigma-Aldrich
LUDOX® TMA colloidal silica
34 wt. % suspension in H2O
Synonim(y):
Silica preparation
Wybierz wielkość
1 L
301,00 zł
4 L
819,00 zł
18 L
2910,00 zł
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
301,00 zł
4 L
819,00 zł
18 L
2910,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
colloidal
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
34 wt. % suspension in H2O
powierzchnia
~140 m2/g
pH
4-7
gęstość
1.23 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
LUDOX® TMA colloidal silica along with n-amylamine has been used as surface active particles to stabilize foams from drainage, coarsening and coalescence.[1]
Other applications include:
  • Preparation of porous Bragg mirror and using it for flexible and biocompatible optical interference filters by infiltration of polydimethylsiloxane.[2]
  • It acts as a filler and surfactant while preparing latexes by miniemulsion polymerization.[3]
  • As a stabilizer for water-in-cyclohexane miniemulsions to form stable polyurethane shells via interfacial polyaddition.[4]
  • Synthesis of organic-inorganic nanocomposite films from polyurethane dispersions and colloidal silica particles.[5]
Cechy i korzyści
deionized
Informacje prawne
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organic-inorganic nanocomposite films made from polyurethane dispersions and colloidal silica particles.
Serkis M, et al.
Composite Interfaces, 23(2), 157-173 (2016)
Flexible, adhesive, and biocompatible Bragg mirrors based on polydimethylsiloxane infiltrated nanoparticle multilayers.
Calvo ME and Mi?guez H.
Chemistry of Materials, 22(13), 3909-3915 (2010)
Surfactant-free polyurethane nanocapsules via inverse pickering miniemulsion.
Schoth A, et al.
Langmuir, 31(13), 3784-3788 (2015)
Silica nanoparticles as surfactants and fillers for latexes made by miniemulsion polymerization.
Tiarks F .
Langmuir, 17(19), 5775-5780 (2001)
On the long-term stability of foams stabilised by mixtures of nano-particles and oppositely charged short chain surfactants.
Arriaga LR, et al.
Soft Matter, 8(43), 11085-11097 (2012)
Questions
  1. What is the smallest size of the silica particles?
    1 answer
    1. The Ludox products have an average particle size range of 7nm to 22nm. Please see the Ludox product comparison table below: