420891
LUDOX® CL-X colloidal silica
45 wt. % suspension in H2O
Synonim(y):
Silica preparation
About This Item
Polecane produkty
opis
colloidal
Postać
suspension
zawiera
sodium-stabilizing counterion
stężenie
45 wt. % suspension in H2O
powierzchnia
~130 m2/g
zanieczyszczenia
7% ethylene glycol
pH
9.1
gęstość
1.36 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1