Przejdź do
420875
LUDOX® AM colloidal silica
30 wt. % suspension in H2O
Synonim(y):
Silica preparation
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
219,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
18 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352309
MDL number:
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
colloidal
Quality Segment
form
liquid
concentration
30 wt. % suspension in H2O
surface area
198-250 m2/g
pH
8.6-9.3
density
1.21 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
contains sodium stabilizing counterion.
LUDOX® AM colloidal silica consists of more condensed silicon structure and it is used in the preparation of polyaniline dispersions.
Application
LUDOX® AM colloidal silica can be used as a source of silica for the synthesis of:
  • NaX zeolites by hydrothermal method.
  • Chrysotile-type Mg3Si2O5·(OH)4 nanotubes (MgSi-NTs).
It can also be used as a binder for ceramic slurries.
Legal Information
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420840420786420824
description
30 wt. % suspension in H2O
description
40 wt. % suspension in H2O
description
40 wt. % suspension in H2O
description
30 wt. % suspension in H2O
surface area
198-250 m2/g
surface area
~135 m2/g
surface area
~140 m2/g
surface area
~220 m2/g
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
8.6-9.3
pH
9.1
pH
9.0
pH
9.8
density
1.21 g/mL at 25 °C
density
1.295 g/mL at 25 °C
density
1.3 g/mL at 25 °C
density
1.21 g/mL at 25 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
concentration
30 wt. % suspension in H2O
concentration
40 wt. % suspension in H2O
concentration
40 wt. % suspension in H2O
concentration
30 wt. % suspension in H2O
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the smallest size of the silica particles?
    1 answer
    1. The Ludox products have an average particle size range of 7nm to 22nm. Please see the Ludox product comparison table below:
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?