Merck
420425
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P2-Et
98%
Synonim(y):
1-Ethyl-2,2,4,4,4-pentakis(dimethylamino)-2λ5,4λ5-catenadi(phosphazene), Tetramethyl(tris(dimethylamino)phosphoranylidene)phosphorictriamid-Et-imin
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2N]3P=NP(=NC2H5)[N(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.40
Beilstein:
7485991
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
tw
96 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN=P(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H35N7P2/c1-12-13-20(15(2)3,16(4)5)14-21(17(6)7,18(8)9)19(10)11/h12H2,1-11H3
Klucz InChI
CFUKEHPEQCSIOM-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)