Merck
419923
Sigma-Aldrich
N-Boc-ethylenediamine
98%
Synonim(y):
N-Boc-1,2-diaminoethane, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCONHCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
Beilstein:
1932330
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
72-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
Klucz InChI
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)