Przejdź do
47542
N-Fmoc-ethylenediamine hydrobromide
≥98.0% (AT)
Synonim(y):
9-Fluorenylmethyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrobromide, N-Fmoc-1,2-diaminoethane hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
834,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N2O2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98.0% (AT)
Form:
solid
834,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
solid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
~165 °C (dec.)
functional group
Fmoc, amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C17H18N2O2.BrH/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16;/h1-8,16H,9-11,18H2,(H,19,20);1H
InChI key
KZRZVRGZNSCCBV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Protected ethylenediamine building block
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1536947543707422
description
≥98.0% (AT)
description
≥98.0% (NT)
description
≥98.0% (AT)
description
95%
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
95%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
~165 °C (dec.)
mp
-
mp
~153 °C (dec.)
mp
52-56 °C
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)