Kluczowe dokumenty
419591
3-Butenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
1-(Bromomagnesium)-3-butene, 1-Buten-4-ylmagnesium bromide, Bromo(but-3-enyl)magnesium, Bromo-3-buten-1-ylmagnesium
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C
gęstość
0.937 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
allyl
ciąg SMILES
Br[Mg]CCC=C
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-3-4-2;;/h3H,1-2,4H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
SMLLHQBZPPSOSR-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?