Merck
419117
Sigma-Aldrich
Poly(maleic anhydride-alt-1-octadecene)
average Mn 30,000-50,000, powder (Free-flowing)
Synonim(y):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Postać
powder (Free-flowing)
masa cząsteczkowa
average Mn 30,000-50,000
liczba kwasowa
310‑315 mg KOH/g
temp. przejścia
softening point 120-130 °C
rozpuszczalność
H2O: insoluble
hydrocarbons: soluble
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Opis ogólny
Poly(maleic anhydride-alt-1-octadecene) is a non-polar polymer.
Zastosowanie
Poly(maleic anhydride-alt-1-octadecene) (PMHC18) may be used to water-solubilize nanoparticles. PMHC18 may be used to improve the pour point (PP) properties of palm oil methyl esters for its application as a vegetable oil-based biodiesel. In vivo behaviors of single-walled nanotubes (SWNTs) can be fine tuned by coating SWNTs with polyethylene glycol (PEG) grafted PMHC18 polymers.
Release coatings, anti-corrosive, thickening agent, chelant/surfactant and cross-linker for epoxy or alcohol functional polymers.
Cechy i korzyści
Readily derivatized to acid salt, amide, ester or imide. Alternating polymer.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Optimization of surface chemistry on single-walled carbon nanotubes for in vivo photothermal ablation of tumors.
Liu X, et al.
Biomaterials, 32(1), 144-151 (2011)
Water solubilization of hydrophobic nanocrystals by means of poly (maleic anhydride-alt-1-octadecene).
Di Corato R, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(17), 1991-1996 (2008)
The effect of polymers and surfactants on the pour point of palm oil methyl esters.
Sern C H, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 109(4), 440-444 (2007)