Kluczowe dokumenty
191124
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic acid)
average Mw ~216,000 by LS, average Mn ~80,000, powder
Synonim(y):
Kopolimer eteru winylometylowego i kwasu maleinowego, Kopolimer kwasu maleinowego i eteru metylowinylowego, Kopolimer metoksyetylenu i kwasu maleinowego, Poli(kwas maleinowy-eter metylowinylowy)
Wybierz wielkość
444,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
444,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~80,000
average Mw ~216,000 by LS
pH
~2.5 (5% in H2O)
ciąg SMILES
COC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.C3H6O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3-4-2/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);3H,1H2,2H3/b2-1-;
Klucz InChI
HHEHWCIYDICHCG-ODZAUARKSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?