Merck
418366
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) butyl ether
average Mn ~206
Synonim(y):
α-Butyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene), Polyethylene glycol mono(n -butyl) ether, Polyoxyethylene monobutyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
masa cząsteczkowa
average Mn ~206
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44 (lit.)
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-koniec
hydroxyl
α-koniec
ether
ciąg SMILES
OCCO.CCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)