Przejdź do
438146
Poly(propylene glycol) monobutyl ether
Synonim(y):
Butoxypolypropylene glycol, PPG-14 Butyl Ether, PPG-16 Butyl Ether, Poly(propylene oxide) monobutyl ether, Polyoxypropylene glycol butyl monoether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3[OCH2CH(CH3)]nOH
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
viscous liquid
Quality Segment
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.45
viscosity
1300 cSt(20 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
transition temp
pour point −23 °C
density
1 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChI key
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Features and Benefits
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71967625637453071
description
-
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
spectrophotometric grade, ≥99%
description
analytical standard
viscosity
1300 cSt(20 °C)(lit.)
viscosity
-
viscosity
-
viscosity
-
refractive index
n20/D 1.45
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.420, n20/D 1.419 (lit.)
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1 g/mL at 25 °C
density
0.947 g/mL at 25 °C
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
feature
hydrophobic
feature
-
feature
-
feature
-
transition temp
pour point −23 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
285.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
140.6 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the molecular weight of this product? The other PPG-Butyl Ether you sell is listed as Mn ~ 1,000 but this one is unlisted
    1 answer
    1. The molecular weight of this material is not determined on a lot to lot basis. However, historical data indicate an expected molecular weight of 2490 g/mol.