Merck
417777
Sigma-Aldrich
(5-Bromo-2-hydroxy-phenyl)-(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)ketone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
143-148 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2cnn(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11BrN2O2/c17-12-6-7-15(20)14(8-12)16(21)11-9-18-19(10-11)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,20H
Klucz InChI
MPZOVJOEZZCBKJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(5-bromo-2-hydroksyfenylo)-(1-fenylo-1H-pirazol-4-ylo)keton został zidentyfikowany jako jeden z głównych związków obecnych w metanolowym ekstrakcie Rhizophora apiculata za pomocą analizy LC / MS.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V Vinod Prabhu et al.
Journal of immunotoxicology, 9(4), 341-352 (2012-07-18)
A methanolic extract of Rhizophora apiculata was evaluated for its anti-inflammatory and anti-tumor activity against B16F10 melanoma cells in BALB/c mice. The administration of R. apiculata extract was shown to inhibit the solid tumor development in mice. R. apiculata treatment