Przejdź do
1255001
USP
Estron
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Estrone, 1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Folliculin
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.37
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915077
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
estrone
manufacturer/tradename
USP
mp
258-260 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
InChI key
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Application
Wzorzec referencyjny Estrone USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Skoniugowane estrogeny
  • Skoniugowane estrogeny w tabletkach
  • Estryfikowane estrogeny
  • Estryfikowane estrogeny w tabletkach
  • Estradiol
  • Tabletki estradiolu i octanu noretindronu
  • Tabletki estradiolu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E1700000PHR1535E-075
Estron United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1255001
Estron
Estrone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E1700000
Estrone
Estrone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1535
Estrone
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
format
neat
format
neat
format
neat
format
single component solution
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
API family
estrone
API family
estrone
API family
estrone
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estron
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the USA NDC for Estrone , USP 200mg powder?
    1 answer
    1. Unfortunately, the United States Pharmacopeia (USP) does not provide that information.